Merck
G001721
HPLC Analysis of Carboxymethylated Cytochrome c (Chicken) Tryptic Digest on Discovery® BIO Wide Pore C18
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Discovery BIO Wide Pore C18, 15 cm × 2.1 mm I.D., 3 μm particles (567202-U)
mobile phase: [A] water/0.1% TFA; [B] (water/0.1%TFA):(acetonitrile/0.1% TFA); 50:50
flow rate: 0.20 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 215 nm
injection: 5 μL
適合性
application for HPLC
アプリケーション
life science and biopharma
法的情報
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)