Merck
G001593
ペプチドのHPLC分析、Discovery® BIO Wide Pore C18
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Discovery BIO Wide Pore C18, 15 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (568222-U)
mobile phase: [A] (80:20), 0.1%TFA in water:0.1% TFA in acetonitrile; [B] (66:34), 0.1% TFA in water:0.1% TFA in acetonitrile
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 215 nm
injection: 5 μL Sigma Peptide Mix P2693 (~25 μg ea. Peptide) (~25 μg ea. peptide)
sample: Sigma Peptide Mix (Cat. No. P2693)
適合性
application for HPLC
アプリケーション
life science and biopharma
法的情報
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Bombesin
    Luteinizing hormone releasing hormone
    Oxytocin
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)