Merck
G001488A
HPLCによるタンパク質不純物の分析、Discovery® BIO Wide Pore C5
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Discovery BIO Wide Pore C5, 15cm × 4.6mm I.D., 5μm particles (568422-U)
mobile phase: [A] (75:25) 0.1% TFA in water:0.1% TFA in acetonitrile; [B] (25:75) 0.1% TFA in water:0.1% TFA in acetonitrile
gradient: 0-100% B in 25 min
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: ambient
detector: UV, 220 nm
injection: 12 μL in 0.1% TFA
適合性
application for HPLC
アプリケーション
life science and biopharma
法的情報
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)