Merck
G001087
HPLC Analysis of Carboxyamido Methylated BSA Tryptic Digest on Discovery® RP-Amide C16
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Discovery RP-AmideC16, 25 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (505013)
mobile phase: [A] 0.1% TFA, 1% acetonitrile in water; [B] 0.1% TFA, 40% acetonitrile
gradient: 0-100% B in 130 min
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 215 nm
適合性
application for HPLC
アプリケーション
life science and biopharma
法的情報
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Cytochrome c, species variants
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)