安全性情報
FAP88987
Pesticides and PCBs in infant formula
reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
グレード
reference material
品質水準
メーカー/製品名
Fera Science Ltd
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
matrix material
保管温度
2-8°C
その他情報
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Organic Pollutants / Pesticides
Chlordane (cis), Chlorfenvinphos (sum of E and Z isomers), HCH-B (beta hexachlorocyclohexane), Heptachlo-eopxide (cis), PCB 101, Demeton-S-methyl-sulfoxide (oxydemeton-methyl), Nitrofen
Matrix Group: Dairy products and eggs
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
FAP88987-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)