ES5683
stainless steel column
100
ChromegaChiral™
ES Industries 132251-CC3
1 ea of
HPLC: suitable
15 cm × 2.1 mm
fully porous particle
amylose, carbamate phase
5 μm
1000 Å pore size
2-8
chiralsupercritical fluid (SFC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。