物質
stainless steel column
品質水準
製品種目
ChromegaChiral™
メーカー/製品名
ES Industries 132151-CCC
包装
1 ea of
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × 内径
15 cm × 2.1 mm
Matrix
fully porous particle
マトリックス活性基
3 chloro-4 methylphenylcarbamate and 3,5-dichlorophenylcarbamate phase
粒径
3 μm
ポアサイズ
1000 Å pore size
使用pH
2-8
分離法
chiral
supercritical fluid (SFC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ChromegaChiral CCC is a modified cellulose including the combination of 3-chloro-4 methylphenylcarbamate and 3,5-dichloro- phenylcarbamate bonding groups coated on high purity, high performance spherical silica particles. This combination of bonded groups stabilizes the solubility of coated phase making for a durable phase similar to other widely used coated phases. The use of cellulose modified with chlorinated phenyl groups provides for the separation for many previously unresolved/poorly resolved chiral mixtures by providing unique separation characteristics.
法的情報
ChromegaChiral is a trademark of ES Industries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)