Merck
ES5395
ChromegaChiral Chiral CCA, 3 Micron HPLC Column
3 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115709
NACRES:
SB.52
L × 内径:
10 cm × 2.1 mm
粒径:
3 μm
マトリックス活性基:
carbamoyl phase
ポアサイズ:
1000 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
物質
stainless steel column
品質水準
製品種目
ChromegaChiral
メーカー/製品名
ES Industries 122151-CCA
包装
1 ea of
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × 内径
10 cm × 2.1 mm
Matrix
fully porous particle
マトリックス活性基
carbamoyl phase
粒径
3 μm
ポアサイズ
1000 Å pore size
使用pH
2-8
分離法
chiral
supercritical fluid (SFC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
A polysaccharide coated chiral stationary phase and columns which are produced using a unique production process of coating the proven chiral selector, tris-(3,5-di- methylphenyl) carbamoyl amylose on high purity silica gel. ChromegaChiral CCA columns, similar in selectivity to ChiralPak® AD, are available in 3, 5, 10, and 20 micron particle sizes enabling easy scale up from analytical to preparative scale using HPLC or SFC conditions.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
CHIRALPAK is a registered trademark of Daicel Corp.
ChromegaChiral is a trademark of ES Industries
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)