Merck
CRM77069
Supelco
サリチル酸ベンジル
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
2-ヒドロキシ安息香酸ベンジル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
2-(HO)C6H4CO2CH2C6H5
CAS番号:
分子量:
228.24
Beilstein:
2115365
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
屈折率
n20/D 1.581 (lit.)
bp
168-170 °C/5 mmHg (lit.)
密度
1.176 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
Oc1ccccc1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H12O3/c15-13-9-5-4-8-12(13)14(16)17-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,15H,10H2
InChI Key
ZCTQGTTXIYCGGC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034.
This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
349.7 °F - closed cup
引火点(℃)
176.5 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
CRM77069-100MG:
CRM77069-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)