安全性情報
CRM47179
Supelco
Isovaleraldehyde-DNPH solution
certified reference material, 1000 μg/mL in acetonitrile (as the aldehyde equivalent), ampule of 1 mL
別名:
Isovaleraldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
77101502
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1 mL
濃度
1000 μg/mL in acetonitrile (as the aldehyde equivalent)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C11H14N4O4/c1-8(2)5-6-12-13-10-4-3-9(14(16)17)7-11(10)15(18)19/h3-4,6-8,13H,5H2,1-2H3/b12-6+
InChI Key
MCWYOPWJODIZJK-WUXMJOGZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CRM47179:4548173343723
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)