Merck
CRM32068
Supelco
Cyflumetofen
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
2-Methoxyethyl (RS)-2-(4-tert-butylphenyl)-2-cyano-3-oxo-3-(α,α,α-trifluoro-o-tolyl)propionate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H24F3NO4
CAS番号:
分子量:
447.45
Beilstein:
11332768
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
COCCOC(=O)C(C#N)(C(=O)c1ccccc1C(F)(F)F)c2ccc(cc2)C(C)(C)C
InChI
1S/C24H24F3NO4/c1-22(2,3)16-9-11-17(12-10-16)23(15-28,21(30)32-14-13-31-4)20(29)18-7-5-6-8-19(18)24(25,26)27/h5-12H,13-14H2,1-4H3
InChI Key
AWSZRJQNBMEZOI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ. Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate. Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Skin Sens. 1A
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
CRM32068-50MG:
CRM32068-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)