Merck
BP444
4-メチル-5-チアゾールエタノール
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
5-(2-ヒドロキシエチル)-4-メチルチアゾール, スルフロール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H9NOS
CAS番号:
分子量:
143.21
Beilstein:
114249
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
clomethiazole, thiamine
フォーム
liquid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
屈折率
n20/D 1.550 (lit.)
bp
135 °C/7 mmHg (lit.)
密度
1.196 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1ncsc1CCO
InChI
1S/C6H9NOS/c1-5-6(2-3-8)9-4-7-5/h4,8H,2-3H2,1H3
InChI Key
BKAWJIRCKVUVED-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
4-Methyl-5-(2-hydroxyethyl)thiazole BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
包装
Unit quantity: 25 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
233.6 °F - closed cup
引火点(℃)
112 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
BP444:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)