APIファミリー
naftidrofuryl
形状
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C30H33NO2.C2H2O4/c1-3-31(4-2)19-20-33-30(32)27(21-25-15-9-13-23-11-5-7-17-28(23)25)22-26-16-10-14-24-12-6-8-18-29(24)26;3-1(4)2(5)6/h5-18,27H,3-4,19-22H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)
InChI Key
FYUFQXSXPVAXSS-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
Also used in monographs such as:
包装
WGK
WGK 3
Jan Code
BP361:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート