Merck
97148
Supelco
Cyflufenamid E-isomer
PESTANAL®, analytical standard
別名:
(E)-N-[α-(Cyclopropylmethoxyimino)-2,3-difluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl]-2-phenylacetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H17F5N2O2
分子量:
412.35
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
Cyflufenamid is a preventative and curative amidoxine fungicide for the control of powdery mildew in cereals and other crops. It has a low aqueous solubility and is non-volatile. It is approved according Reg. (EC) No 1107/2009 for its use as a plant protection product in the European Union (EU). Maximim residue levels (MRLs) have been set for cyflufenamid (sum of cyflufenamid Z- and its E-isomer), expressed as cyflufenamid according to Reg. (EU) 2022/476 in various products of plant and animal origin in the range of 0.01 - 0.2 mg/kg
アプリケーション
Environmental
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
97148-BULK:
97148-VAR:
97148-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)