Merck
96865
Supelco
4,4′-ジヒドロキシビフェニル
analytical standard
別名:
4,4′-ジフェノール, 4,4′-ビフェニルジオール, 4,4′-ビフェノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC6H4C6H4OH
CAS番号:
分子量:
186.21
Beilstein:
1908886
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.21
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95.0%
テクニック
HPLC: suitable
mp
280-282 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Oc1ccc(cc1)-c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C12H10O2/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8,13-14H
InChI Key
VCCBEIPGXKNHFW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Self-heat. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
537.8 °F
引火点(℃)
281 °C
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
96865-100MG:
96865-BULK:
96865-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)