Merck
96141
Supelco
4-アミノ-3-ニトロフェノール
analytical standard
別名:
4-ヒドロキシ-2-ニトロアニリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H3(NO2)OH
CAS番号:
分子量:
154.12
Beilstein:
2210196
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
98.0% (GC)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
150-154 °C (lit.)
フォーマット
neat
SMILES記法
Nc1ccc(O)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O3/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8(10)11/h1-3,9H,7H2
InChI Key
IQXUIDYRTHQTET-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
96141-100MG:
96141-VAR:
96141-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)