Merck
95934
Supelco
2,6-ナフタレンジカルボン酸
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C10H6(CO2H)2
CAS番号:
分子量:
216.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95.0% (GC)
テクニック
HPLC: suitable
mp
>300 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC(=O)c1ccc2cc(ccc2c1)C(O)=O
InChI
1S/C12H8O4/c13-11(14)9-3-1-7-5-10(12(15)16)4-2-8(7)6-9/h1-6H,(H,13,14)(H,15,16)
InChI Key
RXOHFPCZGPKIRD-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
95934-VAR:
95934-100MG:
95934-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)