安全性情報
94943
Supelco
Pinoxaden Metabolite NOA 407854
PESTANAL®, analytical standard
別名:
8-(2,6-Diethyl-4-methylphenyl)-1,2,4,5-tetrahydro-9-hydroxy-7H-pyrazolo[1,2-d][1,4,5]oxadiazepin-7-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H24N2O3
CAS番号:
分子量:
316.39
UNSPSCコード:
41116107
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
アプリケーション
Metabolite for water testing
その他情報
For R&D, and Analytical use only. Not for drug, household or other uses
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
94943-10MG:
94943-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)