安全性情報
94738
Supelco
Chlorothalonil Metabolite SYN507900
PESTANAL®, analytical standard
別名:
1-Carbamoyl-3-cyano-4-hydroxy-2,5,6-trichlorobenzene, 2,3,6-Trichloro-5-cyano-4-hydroxybenzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H3Cl3N2O2
CAS番号:
分子量:
265.48
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
保管温度
2-8°C
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 3
Jan Code
94738-10MG:
94738-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)