Merck
92-0342
GCによるバルビツールエナンチオマーの分析、 ß-DEX 120
suitable for GC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
試験パラメータ
column: β-DEX 120, 30 m × 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24304)
oven: 210 °C
inj. temp.: 300 °C
detector: FID, 300 °C
carrier gas: helium, 20 cm/sec @ 275 °C
injection: 100:1 split
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
法的情報
DEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
アナライト
詳細
    Hexobarbital
分析カラム
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)