Merck
90562
Supelco
2-ヘキシル-1-デカノール
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)7CH[(CH2)5CH3]CH2OH
CAS番号:
分子量:
242.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
analytical standard
アッセイ
≥96.5% (GC)
フォーム
liquid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
屈折率
n20/D 1.449 (lit.)
bp
193-197 °C/33 mmHg (lit.)
mp
−21-−15 °C (lit.)
密度
0.836 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCC(CO)CCCCCC
InChI
1S/C16H34O/c1-3-5-7-9-10-12-14-16(15-17)13-11-8-6-4-2/h16-17H,3-15H2,1-2H3
InChI Key
XULHFMYCBKQGEE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
引火点(°F)
318.2 °F - closed cup
引火点(℃)
159 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)