安全性情報
861274
Supelco
Aroclor 添加物Mix
100 μg/mL each component in acetone, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
グレード
analytical standard
TraceCERT®
品質水準
認証
EPA 8080
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 10 mL
濃度
100 μg/mL each component in acetone
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-30°C
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Aroclor 1016
    Aroclor 1260
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
861274:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)