物質
polyethylene column
polypropylene and polyethylene frit
製品種目
TOYOPEARL®
特定アナライト
IgG
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Tosoh 45161
パラメーター
3 bar max. pressure (resin)
30 bar max. pressure (column)
テクニック
HPLC: suitable
LPLC: suitable
L × 内径
10 cm × 8 mm
ベッド容積
5 mL
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer
マトリックス活性基
rProtein A phase
粒径
45 μm
ポアサイズ
1000 Å
使用pH
2-13
キャパシティ
>70 g/L adsorption capacity (IgG)(dynamic at 5 min. residence time)
>80 g/L adsorption capacity (IgG)(static)
分離法
affinity
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
MiniChrom columns for TOYOPEARL® and TSKgel® are pre-packed with the most popular ion exchange, mixed-mode, hydrophobic interaction or affinity media. These columns are available in 5 mL volume, 8 mm ID x 10 cm L, and can be operated with standard laboratory LC systems. MiniChrom columns for TOYOPEARL and TSKgel provide:
- Direct connection to common laboratory LC Systems
- Easy parameter screening and method optimization
- Fast small scale purification
- Reliable and reproducible results
適合性
Columns are tolerant to aqueous buffers and salt solutions, 1 mol/L alkaline solutions, 1 mol/L non-oxidizing mineral acids, 8 mol/L urea, 6 mol/L guanidine hydrochloride, non-halogenated organic solvents and detergents. They are not compatible with strong oxidants and halogenated solvents.
規格
Clean in place with 0.1 M NaOH.
物理的形状
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)