詳細
phase filter (Epoxy)
製品種目
TOYOPEARL®
フォーム
powder (dry, free-flowing)
包装
bottle of 5 g
メーカー/製品名
Tosoh 43402
標識化の程度
800 μeq/g ligand density
パラメーター
pressure (max. 3 bar)
テクニック
LPLC: suitable
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
マトリックス活性基
iminodiacetic acid phase
粒径
65 μm
ポアサイズ
1000 Å
キャパシティ
>60 g/L adsorption capacity (soybean trypsin inhibitor)
分離法
affinity
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Toyopearl AF-Epoxy-650 resin is an activated resin provided in dry form for the immobilization of protein ligands for affinity chromatography. It is used when high densities of low molecular weight molecules need to be attached. It is also useful when a conversion to other special functional groups is required prior to ligand immobilization. For instance, its hydrazide form is very useful for carbohydrates or glycoprotein ligands.
物理的形状
Shipped in dry, free flowing powder.
法的情報
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)