安全性情報
843150
TOYOPEARL® LABPAK Bulk Media Sampler
phase Ether, Phenyl, Butyl-650S, pkg of 3 × 25 mL, 35 μm particle size
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
詳細
High Performance Hydrophobic Interaction Resin Sampler
製品種目
TOYOPEARL®
形状
slurry
包装
pkg of 3 × 25 mL
メーカー/製品名
Tosoh 43150
パラメーター
3 bar max. pressure
テクニック
LPLC: suitable
マトリックス
hydroxylated methacrylic polymer
マトリックス活性基
Ether, Phenyl, Butyl-650S phase
粒径
35 μm
使用pH
1-13
分離法
hydrophobic interaction (HIC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
LabPak products are multi-milliliter containers of TOYOPEARL and TSKgel bulk media products. Typically they contain 3 or 4 different ligand types offered for a particular chromatography mode. They are useful for developmental engineers who wish to familiarize themselves with resin physical properties in different buffer systems. The larger resin amounts in LabPak products allow the packing of wider ID and longer columns than available in the ToyoScreen products. This helps the developmental chemist or engineer to better measure under actual packing conditions such properties as dynamic binding capacity, selectivity and column efficiency.
構成
HIC Media: Butyl-650S, Ether-650S, Phenyl-650S
規格
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
物理的形状
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
WGK
WGK 1
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
843150:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)