製品名
TSKgel® Butyl-NPR HPLC Column, phase C4 (butyl), L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, 2.5 μm particle size
物質
stainless steel
製品種目
TSKgel®
メーカー/製品名
Tosoh 42168
パラメーター
≤4 M salt concentration
≤50% organic solvent
1.5 mL/min flow rate
10-60 °C temperature
200 bar max. pressure
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
10 cm × 4.6 mm
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer
マトリックス活性基
C4 (butyl) phase
粒径
2.5 μm
使用pH
2-12
分離法
hydrophobic interaction (HIC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TSKgel® Butyl-NPR columns are not as hydrophobic, i.e., less retentive, than Phenyl-5PW and Ether-5PW HIC columns. They are the best choice for high speed separations and provide excellent recovery even for more hydrophobic proteins. The non-porous resin requires lower sample loading and leads to faster analysis time because the binding kinetics occur only on the bead′s surface. The ultra efficient 2.5 micron bead allows for fast, high efficiency separations using a 3.5cm x 4.6mm ID column format. Thus, TSKgel Butyl-NPR is ideal for time critical QC analysis or sample limited applications. Featuring polymethacrylate base material, the TSKgel Butyl-NPR column is stable in either acid or caustic cleaning regimes up to 1N.
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)