製品名
TSKgel® Protein C4-300 HPLC Column, phase C4 (butyl), L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size
物質
stainless steel
認証
suitable for USP L26
製品種目
TSKgel®
メーカー/製品名
Tosoh 22827
標識化の程度
3% Carbon, endcapped with trimethylsilane
パラメーター
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
1 mL/min standard flow rate
10-50 °C temperature
100 bar max. pressure
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
5 cm × 4.6 mm
表面積
100 m2/g
Matrix
spherical silica
マトリックス活性基
C4 (butyl) phase
粒径
3 μm
使用pH
1.5-7.5
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TSKgel Protein C4-300 columns are the most recent addition to the extensive line of Reversed Phase columns from Tosoh Bioscience. The high efficiency columns are designed for the optimal recovery and resolution of proteins such as recombinant proteins, antibody fragments or PEGylated proteins. The 300 Å pore size of the TSKgel Protein C4-300 columns are ideal for the separation of proteins. A particle size of 3 μm and optimized ligand density and alkyl length result in better protein and peptide resolution compared to other leading RP-C4 HPLC phases. Latest surface modification techniques and endcapping of residual silanol groups reduce undesirable secondary interactions and peak tailing.
物理的形状
Shipped in acetonitrile.
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)