Merck
822759
TSKgel® ODS-100Z (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 3 mm, C18 (octadecyl) phase
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
product name
TSKgel® ODS-100Z HPLC Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 15 cm × 3 mm, 5 μm particle size
物質
stainless steel
認証
suitable for USP L1
製品種目
TSKgel®
メーカー/製品名
Tosoh 22759
標識化の程度
20% Carbon, encapped with trimethylsilane
パラメーター
0-100% organic solvent
0.43 mL/min standard flow rate
10-50 °C temperature
180 bar max. pressure
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
15 cm × 3 mm
表面積
450 m2/g
マトリックス
spherical silica
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
5 μm
使用pH
2.0-7.5
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The bonded phase of TSKgel ODS-100Z columns is prepared by reacting the silica surface with a difunctional octadecylsilane reagent, followed by repeated endcapping with a monofunctional trimethylsilane reagent. The resulting TSKgel ODS-100Z columns contain a high density monomeric C18 bonded phase for maximum retention and selectivity of small molecular weight compounds and minimal secondary interaction with residual silanol groups.
This general purpose reversed phase column is the workhorse for analysis of small molecular weight compounds in life science applications. Lot-to-lot reproducibility stands out.
物理的形状
Shipped in acetonitrile.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)