Merck
821971
TSKgel® NH2-100 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 2 mm, amino phase,amine phase
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
eCl@ss:
32110501
製品名
TSKgel® NH2-100 Guard Cartridge, phase amine, L × I.D. 1 cm × 2 mm, 3 μm particle size, pkg of 3 ea
物質
stainless steel
認証
suitable for USP L8
製品種目
TSKgel®
包装
pkg of 3 ea
メーカー/製品名
Tosoh 21971
パラメーター
0-100% organic solvent
10-50 °C temperature
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
1 cm × 2 mm
表面積
450 m2/g
Matrix
silica particle platform
マトリックス活性基
amine phase
amino phase
粒径
3 μm
ポアサイズ
100 Å
使用pH
2.0-7.5
分離法
anion exchange
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Guard Cartridge for 2mmID TSKgel NH2-100 columns, 3μm, 3pk
物理的形状
Shipped in 85% acetonitrile - 15% water.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
必要ですが提供されていません
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)