product name
TSKgel® Amide-80 Guard Cartridge, phase carbamoyl, L × I.D. 1 cm × 2 mm, 5 μm particle size, pkg of 3 ea
物質
stainless steel
認証
suitable for USP L68
製品種目
TSKgel®
包装
pkg of 3 ea
メーカー/製品名
Tosoh 21941
パラメーター
0-100% organic solvent
10-80 °C temperature
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
1 cm × 2 mm
表面積
450 m2/g
マトリックス
silica particle platform
マトリックス活性基
carbamoyl phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
100 Å
使用pH
2.0-7.5
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TSKgelガードカートリッジには、別売りのホルダーが必要です。2 mmカートリッジ用のホルダーの部品番号は819308です。4.6 mmカラムを保護するのに使用する3.2 mmカートリッジ用のホルダーの部品番号は819018です。
Guard Cartridge for 2mmID TSKgel Amide-80 columns, 5μm, 3pk
物理的形状
Shipped in 85% acetonitrile - 15% water.
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
必要ですが提供されていません
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)