安全性情報
821450
TOYOPEARL® Butyl-600M Bulk Media
bottle of 1 L, 65 μm particle size
別名:
TOYOPEARL® Butyl-600M
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
詳細
Adsorption capacity (50 +/- 10 mg/mL (Lysozyme))
Clean in place (CIP) (0.5 M NaOH or 0.1 M HCl)
Formulation (72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol)
Phase filter (Butyl)
Shipping solvent (20% (v/v) ethanol)
製品種目
TOYOPEARL®
特徴
Molecular weight range (Excl. limit: 1,000,000 Da)
包装
bottle of 1 L
メーカー/製品名
Tosoh 21450
パラメーター
≤50% max. pressure (organic solvent)
≤50% organic solvent
3 bar max. pressure
テクニック
LPLC: suitable
マトリックス
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
マトリックス活性基
C4 (butyl) phase
粒径
65 μm
ポアサイズ
750 Å
pH範囲
1-13
キャパシティ
50 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
分離法
hydrophobic interaction (HIC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Toyopearl Butyl-600 resin has the second highest hydrophobicity of the HIC ligands offered by Tosoh Bioscience. Its pore size is between that of Toyopearl Butyl-650 and Toyopearl SuperButyl-550 media. It has been optimized for the purification of monoclonal antibodies and is typically used as an intermediate purification or polishing step.
規格
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
物理的形状
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
821450:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)