Merck
82038-U
Hamilton PRP-X-1 HPLC ガードカートリッジ
Kit, 10 μm particle size, L × I.D. 8 mm × 3 mm, PEEK hardware
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
物質
PEEK hardware
認証
suitable for USP L21
包装
pkg of 1 kit
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
8 mm × 3 mm
Matrix
polymeric particle platform
polymeric
マトリックス活性基
polymer
粒径
10 μm
ポアサイズ
100 Å
使用pH
1-14
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Kit includes 1 holder and 2 cartridges
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)