Merck
82033-U
Hamilton® PRP-1 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 20 mm × 2.1 mm, stainless steel hardware
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
L × 内径:
20 mm × 2.1 mm
粒径:
10 μm
マトリックス活性基:
polymer
ポアサイズ:
100 Å
Matrix:
polymeric particle platform
polymeric
製品名
Hamilton PRP-X-1 HPLC ガードカートリッジ, Kit, 10 μm particle size, L × I.D. 20 mm × 2.1 mm, stainless steel hardware
物質
stainless steel hardware
認証
suitable for USP L21
包装
pkg of 1 kit
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
20 mm × 2.1 mm
Matrix
polymeric particle platform
polymeric
マトリックス活性基
polymer
粒径
10 μm
ポアサイズ
100 Å
使用pH
1-14
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Kit includes 1 holder and 2 cartridges
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)