Merck
82026-U
Hamilton® PRP-X100 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 4.1 mm, stainless steel hardware
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
NACRES:
SB.52
製品名
Hamilton PRP-X100 HPLC Column, 10 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.1 mm, stainless steel hardware
物質
stainless steel column
メーカー/製品名
Hamilton
包装
1 ea of
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
10 cm × 4.1 mm
Matrix
PS-DVB particle platform
polymeric
マトリックス活性基
ammonium ion, quaternary phase
粒径
10 μm
ポアサイズ
100 Å
使用pH
1-14
分離法
anion exchange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Hamilton PRP-X100ポリマーHPLCカラムは、イオンクロマトグラフィーでのアニオンの分離に使用されます。
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)