製品名
Hamilton PRP-X100 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, PEEK hardware
物質
PEEK column
メーカー/製品名
Hamilton
包装
1 ea of
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
25 cm × 4.6 mm
Matrix
PS-DVB particle platform
polymeric
マトリックス活性基
ammonium ion, quaternary phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
100 Å
使用pH
1-14
分離法
anion exchange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)