製品名
TSKgel® Super-Octyl HPLC Column, phase C8 (octyl), L × I.D. 5 cm × 2 mm, 2.3 μm particle size
物質
stainless steel
認証
suitable for USP L7
製品種目
TSKgel®
メーカー/製品名
Tosoh 20013
標識化の程度
5% Carbon, multilayer, endcapped
パラメーター
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
0.25 mL/min flow rate
10-50 °C temperature
150 bar max. pressure
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
5 cm × 2 mm
Matrix
spherical silica
マトリックス活性基
C8 (octyl) phase
粒径
2.3 μm
使用pH
2.0-7.5
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TSKgel® Super-Octyl columns are packed with monodispersed 2 micron (nominal, mean particle size is 2.3 micron) spherical silica particles covalently bonded with phenyl groups. The small particle size used in Super Series and TSKgel ODS-140HTP columns provides the highest efficiency of all TSKgel reversed phase columns. The monodispersity of the particles reduces column back pressure to values more typical of larger particles, thus allowing the use of higher flow rates than other 2 micron packings. TSKgel Super-Octyl columns are less hydrophobic than TSKgel Super-ODS, but more hydrophobic than TSKgel Super-Phenyl columns. They are an excellent choice for peptides, proteins, amino acids, tryptic digests, nucleotides, pharmaceutical molecules and food/beverage samples.
物理的形状
Shipped in 70% methanol - 30% water.
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)