安全性情報
819809
TOYOPEARL® HW-40S Bulk Media
phase hydroxylated methacrylic polymer, bottle of 150 mL, 30 μm particle size
別名:
TOYOPEARL® HW-40 Size Exclusion Media
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106500
粒径:
30 μm
マトリックス活性基:
hydroxylated methacrylic polymer phase
Matrix:
hydroxylated methacrylate
製品種目
TOYOPEARL®
フォーム
slurry
包装
bottle of 150 mL
メーカー/製品名
Tosoh 19809
パラメーター
3 bar max. pressure
テクニック
LPLC: suitable
Matrix
hydroxylated methacrylate
マトリックス活性基
hydroxylated methacrylic polymer phase
粒径
30 μm
使用pH
2-13
分離法
size exclusion (SEC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Toyopearl HW-40 resin is a hydroxylated methacrylic polymer for size exclusion chromatography. It is typically used for high throughput desalting and buffer exchange. It also can remove surfactants such as Triton X100 from protein solutions. It is often used for smaller biomolecules with exclusion limits up to 10,000 Da.
規格
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
物理的形状
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
WGK
WGK 1
引火点(°F)
103.1 °F
引火点(℃)
39.5 °C
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
819809:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)