製品名
TSK-GEL®サイズ排除(PWタイプ)HPLCガードカラム, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, 7 μm particle size
物質
stainless steel
認証
suitable for USP L38
suitable for USP L39
製品種目
TSKgel®
メーカー/製品名
Tosoh 19321
パラメーター
≤0.5 M salt concentration
0-100% polar organic solvent
0.6 mL/min flow rate
80 °C temperature
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
3.5 cm × 4.6 mm
Matrix
polymer particle platform
マトリックス活性基
hydroxylated methacrylate phase
粒径
7 μm
ポアサイズ
mixed
使用pH
2-12
分離法
size exclusion (SEC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)