安全性情報
818757
TSKgel® DEAE-5PW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 2 mm, DEAE (diethylaminoethyl) phase
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
eCl@ss:
32110501
product name
TSKgel® DEAE-5PW HPLC Column, phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 7.5 cm × 2 mm, 10 μm particle size
物質
stainless steel hardware
製品種目
TSKgel®
特徴
counter ion Cl-
メーカー/製品名
Tosoh 18757
パラメーター
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
0.12 mL/min flow rate
10-45 °C temperature
150 bar max. pressure
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
7.5 cm × 2 mm
マトリックス
polymer particle platform
マトリックス活性基
DEAE (diethylaminoethyl) phase
粒径
10 μm
ポアサイズ
1000 Å
使用pH
2-12
分離法
anion exchange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TSKgel DEAE-5PW columns are packed with porous hydrophilic polymer beads which are surface modified with a weak anion exchanger. They are used for the separation and analysis of proteins, nucleotides, nucleosides and other biologically active molecules. Columns are available in internal diameters varying from 2mm to 55mm ID. Column housings are either glass or stainless steel. They have the same backbone chemistry and selectivity as the bulk process scale resins Toyopearl DEAE-650 and TSKgel DEAE-5PW (20) and (30).
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)