Merck
818756
TSKgel® Phenyl-5PW RP (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 2 mm, phenyl phase
別名:
TSKgel® Reversed Phase HPLC Column (Polymer-based)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
eCl@ss:
32110501
製品名
TSKgel®逆相 HPLC カラム (ポリマーベース), phase phenyl, L × I.D. 7.5 cm × 2 mm, 10 μm particle size
物質
stainless steel hardware
製品種目
TSKgel®
メーカー/製品名
Tosoh Phenyl-5PW, 18756
標識化の程度
1 meq/mL ligand density (estimate)
パラメーター
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
0.12 mL/min flow rate
10 bar max. pressure
4-60 °C temperature
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
7.5 cm × 2 mm
Matrix
polymer particle platform
マトリックス活性基
phenyl phase
粒径
10 μm
ポアサイズ
1000 Å
使用pH
2-12
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
P逆相(RP)HPLC用のポリマーベース粒子は、シリカベースの粒子に対して2つの優位点を持っています。1つ目は、高pHおよび低pHでの動作条件に対する耐性が高いこと、2つ目は、一部の塩基性検体にピークテーリングを起こすシラノール相互作用がないことです。さらに、シリカの中には感度の高い生体分子と錯化問題を起こす可能性がある固有の金属を含むものがあるため、回収量が減少する場合があります。ポリマー性TSKgelカラムにはC18およびフェニル官能基が付き、様々な粒子多孔性を持っています。1マイクログラム未満のローディングでの高速性と定量的なタンパク質回収が、非多孔質樹脂をベースとするTSKgel C18-NPRカラムの特徴です。
  • 2PW粒子は125 Åの細孔を持っています。
  • 4PW粒子は500 Åの細孔を持っています。
  • 5PW粒子は1000 Åの細孔を持っています。
  • NPR粒子は非多孔質です。
TSKgel Phenyl-5PW RP columns are filled with 10 micron porous polymethacrylate particles, the surface of which is covered with a high density of phenyl groups that causes proteins to be retained in a low salt buffer mobile phase and requiring a solvent gradient for their elution, as is the protocol in reversed phase chromatography. In contrast, TSKgel Phenyl-5PW has such a low density of phenyl groups on the surface that proteins can only be retained at high salt concentration and eluted by a decreasing salt gradient, which, of course, is the protocol used in hydrophobic interaction chromatography. TSKgel Phenyl-5PW RP columns can withstand rigorous cleaning with either acid or base. The 1000 A pore size accommodates globular protein samples up to 1,000,000 Da.
物理的形状
Shipped in 30% methanol - 70% water.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)