製品名
TSKgel® GMHHR-H(S) HT Guard Column, phase polystyrene-divinylbenzene, GMH, L × I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, 30 μm particle size
物質
stainless steel
認証
suitable for USP L21
製品種目
TSKgel®
メーカー/製品名
Tosoh 18397
パラメーター
140 °C temperature
2.5 mL/min flow rate
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
7.5 cm × 7.5 mm
Matrix
polymer particle platform
マトリックス活性基
polystyrene-divinylbenzene phase, GMH
粒径
30 μm
ポアサイズ
mixed
分離法
size exclusion (SEC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Guard Column for 7.8mm ID TSKgel GMHHR-H(S) HT columns.
TSKgel HT (High Temperature) columns are for the analysis of organic-soluble polymers at temperatures up to 140°C and are shipped in o-dichlorobenzene (ODCB), which can be exchanged for 1-chloronaphthalene and trichlorobenzene. The TSKgel mixed bed columns are packed with particles of different pore sizes that are blended to provide an extended linear calibration curve. Mixed bed columns are used when a broad range of polymer molar masses is expected in the sample. Shearing, which can be observed when analyzing ultra-high molar mass polymers on columns packed with 5 micron or smaller particles, can be overcome by using the TSKgel GMHhr-H(S) HT column, which is packed with 13 micron particles. The (S) is a reference to this shearing effect.
物理的形状
ODCB can be exchanged by 1-chloronaphthalene and trichlorobenzene.
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)