製品名
TSKgel®逆相 HPLC カラム (ポリマーベース), phase C18 (octadecyl), L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
物質
stainless steel hardware
製品種目
TSKgel®
メーカー/製品名
Tosoh 17500
標識化の程度
1 meq/mL ligand density (estimate)
パラメーター
0-100% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
120 bar max. pressure
4-50 °C temperature
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
15 cm × 4.6 mm
Matrix
polymer particle platform
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
125 Å
使用pH
2-12
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
P逆相(RP)HPLC用のポリマーベース粒子は、シリカベースの粒子に対して2つの優位点を持っています。1つ目は、高pHおよび低pHでの動作条件に対する耐性が高いこと、2つ目は、一部の塩基性検体にピークテーリングを起こすシラノール相互作用がないことです。さらに、シリカの中には感度の高い生体分子と錯化問題を起こす可能性がある固有の金属を含むものがあるため、回収量が減少する場合があります。ポリマー性TSKgelカラムにはC18およびフェニル官能基が付き、様々な粒子多孔性を持っています。1マイクログラム未満のローディングでの高速性と定量的なタンパク質回収が、非多孔質樹脂をベースとするTSKgel C18-NPRカラムの特徴です。
- 2PW粒子は125 Åの細孔を持っています。
- 4PW粒子は500 Åの細孔を持っています。
- 5PW粒子は1000 Åの細孔を持っています。
- NPR粒子は非多孔質です。
Highly cross-linked polymethacrylate base material of TSKgel Octadecyl-2PW provides excellent stability in high pH buffer systems and can withstand rigorous cleaning with either acid or base. The 125Å pores allow for anaylsis of peptides up to 8,000 Da. Columns packed with larger particle sizes are available for semi-preparative scale separations.
物理的形状
Shipped in 55% acetonitrile - 45% water.
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)