product name
TSKgel® G4000HHR HPLC Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size
物質
stainless steel
認証
suitable for USP L21
製品種目
TSKgel®
メーカー/製品名
Tosoh 17356
パラメーター
140 °C temperature
2 mL/min flow rate
50 bar max. pressure
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
30 cm × 7.8 mm
マトリックス
polymer particle platform
マトリックス活性基
polystyrene-divinylbenzene phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
200 Å
分離法
size exclusion (SEC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TSK-GEL G4000Hhrカラムは、硬質多孔質ポリマービーズが充填されています。 このカラムは、400,000 Da未満のポリマーの非水性分離に使用されます。TSK-GEL G4000HhrカラムはTHFに入れて出荷されますが、THFはさまざまな有機溶媒に交換できます。
The TSKgel HHR column line consists of eight columns with different pore sizes, TSKgel G1000HHR through TSKgel G7000HHR, and five columns with an extended linear range of the calibration curve. All TSKgel HHR-type columns are shipped in THF, which can be exchanged for a much broader range of organic solvents than TSKgel HXL columns, although Hxl columns are more inert. The maximum operating temperature for most TSKgel HHR-type columns is 140°C, except for GMHHR columns, which can only be used up to 80°C. TSKgel HHR-type columns are conventional GPC columns with dimensions of 7.8mm ID x 30cm.
適合性
THF can be replaced with acetone, ethanol, quinoline, benzene, o-dichlorobenzene, ethyl acetate, dodecane, FC-113, carbon tetrachloride, dichloromethane, dichloroethane, trichloroethane, n-hexane, cyclohexane, xylene, tetrahydrofuran, chloroform, 1,4-dioxane, hexafluoroisopropanol, toluene, 1-chloronaphthalene, dimethylaceto acetamide, methyl ethyl ketone, trichlorobenzene, m-cresol, dimethylformamide, methylpyrrolidone, o-chlorophenol/chloroform, dimethyl sulfoxide, pyridine
物理的形状
Shipped in THF.
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
ガードカラム
分析カラム
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)