product name
TSKgel® G-DNA-PW GFCカラム, phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 2 cm × 20 mm, 13 μm particle size, glass
物質
glass
製品種目
TSKgel®
特徴
counter ion Cl-
メーカー/製品名
Tosoh 14466
パラメーター
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
10-45 °C temperature
150 bar max. pressure
8 mL/min flow rate
テクニック
LPLC: suitable
L × 内径
2 cm × 20 mm
マトリックス
hydroxylated methacrylic polymer
マトリックス活性基
DEAE (diethylaminoethyl) phase
粒径
13 μm
使用pH
2-12
分離法
anion exchange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TSKgel® DEAE-5PW columns and guard columns are packed with porous hydrophilic polymer particles which are modified with a weak anion exchanger. They are used for the separation and analysis of proteins, nucleotides, nucleosides and other biologically active molecules. Columns are available in internal diameters varying from 2mm to 55mm ID. Column housings are either glass or stainless steel. They have the same backbone chemistry and selectivity as the bulk process scale resins Toyopearl® DEAE-650 and TSKgel DEAE-5PW (20) and (30).
TSKgelガードカートリッジには、別売りのホルダーが必要です。2 mmカートリッジのホルダーの製品番号は819308です。 4.6 mmのカラムの保護に使用する3.2 mmカートリッジのホルダーの製品番号は819018です。
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)