Merck
814461
TSKgel® Amide-80 (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 21.5 mm, carbamoyl phase
別名:
TSKgel® Amide-80 Guard Column, 7.5 cm x 21.5 mm ID, 10 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
eCl@ss:
32110501
製品名
TSKgel® Amide-80 Guard Column, phase carbamoyl, L × I.D. 7.5 cm × 21.5 mm, 10 μm particle size
物質
stainless steel
認証
suitable for USP L68
製品種目
TSKgel®
メーカー/製品名
Tosoh 14461
パラメーター
0-100% organic solvent
10-80 °C temperature
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
7.5 cm × 21.5 mm
表面積
450 m2/g
Matrix
silica particle platform
マトリックス活性基
carbamoyl phase
粒径
10 μm
ポアサイズ
100 Å
使用pH
2.0-7.5
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Guard Column for 21.5mmID TSKgel Amide-80 column, 5μm
TSKgel Guard Columns are stand-alone and do not require separate holders.
物理的形状
Shipped in 85% acetonitrile - 15% water.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)