Key Documents
814005
TSKgel® Octadecyl-NPR (2.5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, C18 (octadecyl) phase
別名:
TSKgel® Reversed Phase HPLC Column (Polymer-based)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
product name
TSKgel®逆相 HPLC カラム (ポリマーベース), phase C18 (octadecyl), L × I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, 2.5 μm particle size
物質
stainless steel
製品種目
TSKgel®
メーカー/製品名
Tosoh 14005
標識化の程度
1 meq/mL ligand density (estimate)
パラメーター
≤0.5 M salt concentration
0-100% organic solvent
0-60 °C temperature
1.6 mL/min flow rate
200 bar max. pressure
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
3.5 cm × 4.6 mm
マトリックス
polymer particle platform
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
2.5 μm
使用pH
2-12
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TSKgel オクタデシル-NPRの高度に架橋したポリメタクリル酸系基材は、高pHの緩衝系で優れた安定性を示し、酸またはアルカリによる強い洗浄に耐えることができます。 NPR(無孔質レジン)カラムは、2.5μmの均一なサイズを持つ無孔質メタクリル酸塩粒子から調製され、ペプチドとタンパク質の高効率分離および高速分析が可能です。 無孔質の粒子構造のため、生成物単離はサブマイクログラムの充填量に制限されます。
P逆相(RP)HPLC用のポリマーベース粒子は、シリカベースの粒子に対して2つの優位点を持っています。1つ目は、高pHおよび低pHでの動作条件に対する耐性が高いこと、2つ目は、一部の塩基性検体にピークテーリングを起こすシラノール相互作用がないことです。さらに、シリカの中には感度の高い生体分子と錯化問題を起こす可能性がある固有の金属を含むものがあるため、回収量が減少する場合があります。ポリマー性TSKgelカラムにはC18およびフェニル官能基が付き、様々な粒子多孔性を持っています。1マイクログラム未満のローディングでの高速性と定量的なタンパク質回収が、非多孔質樹脂をベースとするTSKgel C18-NPRカラムの特徴です。
  • 2PW粒子は125 Åの細孔を持っています。
  • 4PW粒子は500 Åの細孔を持っています。
  • 5PW粒子は1000 Åの細孔を持っています。
  • NPR粒子は非多孔質です。
物理的形状
Shipped in 70% methanol - 30% waters (v/v).
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)