安全性情報
808004
TOYOPEARL® AF-Formyl-650M Bulk Media
phase aldehyde, bottle of 25 mL, 65 μm particle size
別名:
TOYOPEARL® AF-Formyl-650M Bulk Media
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161501
詳細
AF-Formyl-650M
Phase filter (Formyl)
Shipping solvent (20% (v/v) ethanol)
製品種目
TOYOPEARL®
形状
aqueous slurry in 1% glutaraldehyde
包装
bottle of 25 mL
メーカー/製品名
Tosoh 08004
Tosoh TOYOPEARL® AF, 08004
標識化の程度
40-70 μeq/mL ligand density
パラメーター
≤3 bar pressure
テクニック
LPLC: suitable
マトリックス
hydroxylated methacrylic polymer
マトリックス活性基
aldehyde phase
粒径
65 μm
ポアサイズ
1000 Å
pH
6-9
分離法
affinity
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Toyopearl AF-Formyl-650 resin is a reactive resin which binds exclusively to primary amines to form a stable secondary amine linkage.
物理的形状
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
102.2 °F
引火点(℃)
39 °C
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
引火性固体
危険等級III
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
808004:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)