安全性情報
807991
TOYOPEARL® CM-650C Bulk Media
phase carboxymethyl, bottle of 250 mL, 100 μm particle size
別名:
TOYOPEARL® CM-650 Bulk Media
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
製品種目
TOYOPEARL®
形状
slurry
特徴
counter ion Na+
包装
bottle of 250 mL
メーカー/製品名
Tosoh 7991
パラメーター
3 bar max. pressure
テクニック
LPLC: suitable
マトリックス
hydroxylated methacrylic polymer
マトリックス活性基
carboxymethyl phase
粒径
100 μm
使用pH
2-13
キャパシティ
35 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
分離法
cation exchange
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Toyopearl CM-650 resin is a weak cation exchanger for biomolecule purification. It can be used for high throughput capture, intermediate purification, and polishing process steps.
規格
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
物理的形状
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
807991:
807991-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)