製品名
TSKgel® Guard Column for 55 mm ID TSKgel® Phenyl-5PW Column, 20 μm particle size, pk of 1 ea
物質
stainless steel column
包装
pk of 1 ea
メーカー/製品名
Tosoh 07936
カラムL × 内径
5 cm × 45 mm
Matrix
polymeric particle platform
マトリックス活性基
Phenyl-5PW phase
粒径
20 μm
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)