Merck
807575
TSKgel® SP-5PW HPLC Column
phase sulfonic acid, L × I.D. 15 cm × 21.5 mm, 13 μm particle size
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
eCl@ss:
32110501
物質
stainless steel hardware
製品種目
TSKgel®
特徴
counter ion Na+
メーカー/製品名
Tosoh SP-5PW, 07575
パラメーター
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
10-45 °C temperature
25 bar max. pressure
8 mL/min flow rate
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
15 cm × 21.5 mm
Matrix
polymer particle platform
マトリックス活性基
sulfonic acid phase
粒径
13 μm
ポアサイズ
1000 Å
使用pH
2-12
分離法
cation exchange
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TSKgel SP-5PW columns are packed with porous hydrophilic polymer beads which are surface modified with a strong cation exchanger. They are used for the separation and analysis of proteins, peptides, and other biologically active molecules. TSKgel SP-5PW columns have the same backbone chemistry and selectivity as the bulk process scale resins Toyopearl SP-650 and TSKgel SP-5PW.
物理的形状
Shipped in water.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)